2-Iodbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 218 DKK
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodbenzaldehyd
2-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molekylvægt: 232.02 g/mol
Kogepunkt: 102 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 36…37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039570
CAS-nummer: 26260-02-6