7-Methylindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 426 DKK
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Methylindol
7-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Kogepunkt: 266 °C
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005684
CAS-nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1