4-Chlorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 632 DKK
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
4-Chlorphenylboronsyre 98%
4-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 284…289 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039137
CAS-nummer: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5