3-Chlorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 610 DKK
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
3-Chlorphenylboronsyre 98%
3-Chlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₆BClO₂
Smeltepunkt: 180…189 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00161354
CAS-nummer: 63503-60-6