5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 2460 DKK
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041235
CAS-nummer: 51676-74-5