2-Nitro-p-toluidin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 537 DKK
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidin 98+%
2-Nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 169 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 115…118 °C
Massefylde: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 157 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007907
CAS-nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN nummer: 2660
ADR: 6.1 III