4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 5630 DKK
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Smeltepunkt: 272…274 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216491
CAS-nummer: 98593-51-2