2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6632-1G OR6632-5G OR6632-25G OR6632-10G
APOSOR6632-1GEA 1140 DKK
APOSOR6632-1G APOSOR6632-5G APOSOR6632-25G APOSOR6632-10G
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Smeltepunkt: 145…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216504
CAS-nummer: 65192-28-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III