3-Methoxythiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 818 DKK
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Methoxythiophen
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molekylvægt: 114.17 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C/65mmHg
Smeltepunkt: -7
Massefylde: 1.143 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043894
CAS-nummer: 17573-92-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III