Cyclopentylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyclopentylacetic acid
OR6624-100G OR6624-25G OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA 2070 DKK
APOSOR6624-100G APOSOR6624-25G APOSOR6624-5G
Cyclopentylacetic acid
Cyclopentylacetic acid
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 133…134 °C/23mmHg
Massefylde: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001387
CAS-nummer: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7