3-Chlorpyridin-2-carbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 164 DKK
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chlorpyridin-2-carbonitril
3-Chlorpyridin-2-carbonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788834
CAS-nummer: 38180-46-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III