4-Amino-m-benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 2290 DKK
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-benzoesyre
4-Amino-m-benzoesyre
Formel: C₈H₉NO₃
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016539
CAS-nummer: 2486-69-3