2-Brom-5-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 251 DKK
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Brom-5-nitroanisol
2-Brom-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 102…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041250
CAS-nummer: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5