1-Brom-3-iodbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 273 DKK
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Brom-3-iodbenzen
1-Brom-3-iodbenzen
Formel: C₆H₄BrI
Molekylvægt: 282.91 g/mol
Kogepunkt: 120 °C/18mmHg
Smeltepunkt: –10…–9 °C
Massefylde: 2.219 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001043
CAS-nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9