3-Chlorophenyl acetylene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 164 DKK
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel: C₈H₅Cl
Kogepunkt: 178…179 °C
Massefylde: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839984
CAS-nummer: 766-83-6