3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6587-25G OR6587-100G OR6587-1G OR6587-5G
APOSOR6587-25GEA 183 DKK
APOSOR6587-25G APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G APOSOR6587-5G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 285…287 °C
Smeltepunkt: 139…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003257
CAS-nummer: 539-47-9
EINECS: 208-718-8