3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-tert-Butylcinnamic acid
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 1440 DKK
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Molekylvægt: 204.27 g/mol
Smeltepunkt: 198…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040719
CAS-nummer: 1208-65-7