3-Nitrokanelsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 1160 DKK
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrokanelsyre 97%
3-Nitrokanelsyre
Formel: C₉H₇NO₄
Smeltepunkt: 202…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007277
CAS-nummer: 555-68-0