2-Nitrokanelsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 2370 DKK
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrokanelsyre 99%
2-Nitrokanelsyre
Formel: C₉H₇NO₄
Smeltepunkt: 243…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 612-41-9