4-Bromkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 985 DKK
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
4-Bromkanelsyre 98%
4-Bromkanelsyre
Formel: C₉H₇BrO₂
Smeltepunkt: 260…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004394
CAS-nummer: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7