trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 796 DKK
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Formel: C₉H₇ClO₂
Smeltepunkt: 161…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004384
CAS-nummer: 14473-90-6