Benzo[b]thiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 164 DKK
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Formel: C₈H₆S
Molekylvægt: 134.2 g/mol
Kogepunkt: 221…222 °C
Smeltepunkt: 28…33 °C
Massefylde: 1.149 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005864
CAS-nummer: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III