6-Methoxy-1-tetralon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 DKK
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralon 98%
6-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Kogepunkt: 171 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001695
CAS-nummer: 1078-19-9