Dibenzosuberenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 515 DKK
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenon 98%
Dibenzosuberenon
Formel: C₁₅H₁₀O
Smeltepunkt: 87…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003588
CAS-nummer: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3