Cycloheptanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Suberon, Cycloheptan-1-one
OR6556-100G OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA 872 DKK
APOSOR6556-100G APOSOR6556-25G
Cycloheptanon 98%
Cycloheptanone
Formel: C₇H₁₂O
Molekylvægt: 112.17 g/mol
Kogepunkt: 179…181 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004159
CAS-nummer: 502-42-1
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02751