2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6551-10G OR6551-25G OR6551-50G OR6551-1G OR6551-5G OR6551-250MG OR6551-500MG
APOSOR6551-10GEA 2850 DKK
APOSOR6551-10G APOSOR6551-25G APOSOR6551-50G APOSOR6551-1G APOSOR6551-5G APOSOR6551-250MG APOSOR6551-500MG
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022688
CAS-nummer: 2403-66-9