(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 360 DKK
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formel: C₈H₈N₂O
Smeltepunkt: 160…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014560
CAS-nummer: 4856-97-7