Benzimidazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G
OR6549-100G
OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA
164
DKK
APOSOR6549-50G
APOSOR6549-100G
APOSOR6549-500G
Benzimidazol 97%
Benzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂ Kogepunkt: 360 °C Smeltepunkt: 169…174 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005585 CAS-nummer: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 |