Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 164 DKK
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Kogepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014098
CAS-nummer: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III