4,5-Dichlor-2-nitroanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 339 DKK
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichlor-2-nitroanilin 97%
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molekylvægt: 207.02 g/mol
Smeltepunkt: 177…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007770
CAS-nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3