3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 197 DKK
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 126…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002778
CAS-nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3