Cycloheptancarboxylsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6532-5G
OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA
393
DKK
APOSOR6532-5G
APOSOR6532-1G
Cycloheptancarboxylsyre 95%
Cycloheptancarboxylsyre
Formel:
C₈H₁₄O₂ Kogepunkt: 135…138 °C/19mmHg Massefylde: 1,035 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004152 CAS-nummer: 1460-16-8 EINECS: 215-954-5 |