2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 818 DKK
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₁₂H₁₅N
Kogepunkt: 141…142 °C/13mmHg
Massefylde: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128112
CAS-nummer: 3288-99-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III