3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6529-25G OR6529-1G OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA 753 DKK
APOSOR6529-25G APOSOR6529-1G APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023096
CAS-nummer: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4