Indolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 1180 DKK
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indolin 98%
Indolin
Formel: C₈H₉N
Kogepunkt: 220…221 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005705
CAS-nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8