2-Aminoacetophenone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 1920 DKK
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO
Smeltepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012873
CAS-nummer: 5468-37-1