N-Butylethylendiamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Amino-2-(butylamino)ethane, N-Butyl-1,2-diaminoethane
OR6518-25G OR6518-100G
APOSOR6518-25GEA 724 DKK
APOSOR6518-25G APOSOR6518-100G
N-Butylethylendiamin 97%
N-Butylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 144…146 °C
Massefylde: 0,836 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025602
CAS-nummer: 19522-69-1
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II