N-Ethylethylendiamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminoethyl(ethyl)amine
OR6517-100G OR6517-10G OR6517-25G OR6517-5G OR6517-500G
APOSOR6517-100GEA 458 DKK
APOSOR6517-100G APOSOR6517-10G APOSOR6517-25G APOSOR6517-5G APOSOR6517-500G
N-Ethylethylendiamin
N-Ethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Kogepunkt: 128…130 °C
Massefylde: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008166
CAS-nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II