2-Aminoethyldimethylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Dimethylaminoethylamin
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 164 DKK
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
2-Aminoethyldimethylamin 97%
2-Aminoethyldimethylamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 107 °C
Smeltepunkt: -70
Massefylde: 0.81 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008175
CAS-nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN nummer: 2733
ADR: 3+8 II