4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 251 DKK
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 83 °C/40mmHg
Massefylde: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01570549
CAS-nummer: 41838-46-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III