(Methylamino)acetaldehyd dimethylacetal 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 710 DKK
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyd dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyd dimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Kogepunkt: 139…140 °C
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008485
CAS-nummer: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III