2,4-Dibromthiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
OR6487-25G OR6487-5G OR6487-100G
APOSOR6487-25GEA 240 DKK
APOSOR6487-25G APOSOR6487-5G APOSOR6487-100G
2,4-Dibromthiazol
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318994
CAS-nummer: 4175-77-3