1,2-Dichlor-4-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 371 DKK
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichlor-4-iodbenzen 99%
1,2-Dichlor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molekylvægt: 272.9 g/mol
Kogepunkt: 116…118 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 27…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019014
CAS-nummer: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0