3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 393 DKK
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formel: C₉H₉IO₂
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017597
CAS-nummer: 1643-29-4