4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 436 DKK
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003362
CAS-nummer: 881-68-5