2,6-Pyridinedimethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6456-100G OR6456-25G OR6456-5G
APOSOR6456-100GEA 1990 DKK
APOSOR6456-100G APOSOR6456-25G APOSOR6456-5G
2,6-Pyridinedimethanol
2,6-Pyridinedimethanol
Formel: C₇H₉NO₂
Kogepunkt: 185 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 110…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006351
CAS-nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0