3-Brom-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 371 DKK
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Brom-4-methylpyridin 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Molekylvægt: 172.02 g/mol
Kogepunkt: 199…200 °C
Massefylde: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082592
CAS-nummer: 3430-22-6