2-Brom-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 600 DKK
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Brom-4-methylpyridin 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 87 °C/10mmHg
Massefylde: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082590
CAS-nummer: 4926-28-7