3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6452-25G OR6452-5G OR6452-100G
APOSOR6452-25GEA 567 DKK
APOSOR6452-25G APOSOR6452-5G APOSOR6452-100G
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 56…58 °C
Massefylde: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235164
CAS-nummer: 3430-31-7