2-Brom-6-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 404 DKK
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Brom-6-methylpyridin 98%
2-Bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Molekylvægt: 172.02 g/mol
Kogepunkt: 102…103 °C/20mmHg
Massefylde: 1.512 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040743
CAS-nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4